2-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4268-5G PC4268-1G PC4268-25G
APOSPC4268-5GEA 24.8 EUR
APOSPC4268-5G APOSPC4268-1G APOSPC4268-25G
2-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid 98%
2-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₄
Siedepunkt: 102…105 °C
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 2,9 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03412197
CAS-Nummer: 94444-58-3