4-Fluorthioanisol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Fluorphenylmethylsulfid, 1-Fluor-4-(methylthio)benzol

PC4286-25G PC4286-5G
APOSPC4286-25GEA 29 EUR
APOSPC4286-25G APOSPC4286-5G
4-Fluorthioanisol 97%
4-Fluorthioanisol
Formel: C₇H₇FS
Molecular Weight: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 90 °C/31mmHg
Dichte: 1.167 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040829
CAS-Nummer: 371-15-3
EINECS: 206-733-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR