tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4287-1G PC4287-500MG PC4287-5G
APOSPC4287-1GEA 95.7 EUR
APOSPC4287-1G APOSPC4287-500MG APOSPC4287-5G
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Formel: C₈H₁₁F₃O₂
Molecular Weight: 196.17 g/mol
Siedepunkt: 120 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04038275
CAS-Nummer: 105935-24-8