N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)piperidine
PC4302-1G PC4302-5G
APOSPC4302-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4302-1G APOSPC4302-5G
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperidin 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperidin
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Molecular Weight: 274.240 g/mol
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052908
CAS-Nummer: 1692-79-1