4-(Difluormethoxy)benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-(Difluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC4305-1G PC4305-25G PC4305-5G
APOSPC4305-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4305-1G APOSPC4305-25G APOSPC4305-5G
4-(Difluormethoxy)benzylamin 98%
4-(Difluormethoxy)benzylamin
Formel: C₈H₉F₂NO
Molecular Weight: 173.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236231
CAS-Nummer: 177842-14-7
UN: 2735
ADR: 8 III