Kalium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Potassium trifluoro(morpholinomethyl)borate
PC430508-1G PC430508-5G
APOSPC430508-1GEA 111 EUR
APOSPC430508-1G APOSPC430508-5G
Kalium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborat
Kalium(morpholin-4-ylmethyl)trifluoroborat
Formel: C₅H₁₀BF₃KNO
Molecular Weight: 207.0435 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566512
CAS-Nummer: 936329-94-1