Kalium(1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Potassium trifluoro((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)borate
PC430511-1G
PC430511-25G
PC430511-5G
APOSPC430511-1GEA
37.7
EUR
APOSPC430511-1G
APOSPC430511-25G
APOSPC430511-5G
Kalium(1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazin 95%
Kalium(1-methyl-4-trifluoroboratomethyl)piperazin
Formel:
C₆H₁₃BF₃KN₂ Molecular Weight: 220,0853 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD10700160 CAS-Nummer: 1015484-22-6 |