[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC430532-1G
PC430532-250MG
APOSPC430532-1GEA
102
EUR
APOSPC430532-1G
APOSPC430532-250MG
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formel:
C₁₀H₇F₃OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11840966 CAS-Nummer: 863118-46-1 |