1-Brom-2,3,5-trifluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,5-Trifluorobromobenzene
PC4309-5G
PC4309-100G
PC4309-25G
APOSPC4309-5GEA
21.9
EUR
APOSPC4309-5G
APOSPC4309-100G
APOSPC4309-25G
1-Brom-2,3,5-trifluorbenzol 98%
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₃ Molecular Weight: 210,98 g/mol Siedepunkt: 143 °C Dichte: 1,777 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012232 CAS-Nummer: 133739-70-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...