N-Methyl-2,2,2-trifluoracetamid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: N-Methyltrifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide

PC4311-25G PC4311-5G PC4311-100G
APOSPC4311-25GEA 29 EUR
APOSPC4311-25G APOSPC4311-5G APOSPC4311-100G
N-Methyl-2,2,2-trifluoracetamid 95%
N-Methyl-2,2,2-trifluoracetamid
Formel: C₃H₄F₃NO
Molecular Weight: 127,07 g/mol
Siedepunkt: 156…157 °C
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009670
CAS-Nummer: 815-06-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR