Methyl-3-(trifluormethoxy)benzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4312-10G
PC4312-1G
PC4312-5G
APOSPC4312-10GEA
49.3
EUR
APOSPC4312-10G
APOSPC4312-1G
APOSPC4312-5G
Methyl-3-(trifluormethoxy)benzoat 98%
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Siedepunkt: 197…199 °C Dichte: 1,445 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041005 CAS-Nummer: 148438-00-0 |