1-Chlor-2,3,5,6-tetrafluorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
PC4319-1G PC4319-5G
APOSPC4319-1GEA 62.5 EUR
APOSPC4319-1G APOSPC4319-5G
1-Chlor-2,3,5,6-tetrafluorbenzol
1-Chloro-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Formel: C₆HClF₄
Molecular Weight: 184,5200 g/mol
Siedepunkt: 125…126,5 °C/738mmHg
Dichte: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012237
CAS-Nummer: 1835-61-6
UN: 1993
ADR: 3,III