3-Fluortoluol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Fluoro-3-methylbenzene

PC4320-100G PC4320-1KG PC4320-500G
APOSPC4320-100GEA 21.9 EUR
APOSPC4320-100G APOSPC4320-1KG APOSPC4320-500G
3-Fluortoluol 99%
3-Fluortoluol

Intermediate for the production of Ciprofloxacin.

Formel: C₇H₇F
Molecular Weight: 110,13 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000339
CAS-Nummer: 352-70-5
EINECS: 206-524-8
UN: 2388
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR