2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC4327-25G PC4327-5G PC4327-1G
APOSPC4327-25GEA 157 EUR
APOSPC4327-25G APOSPC4327-5G APOSPC4327-1G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin 95%
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molecular Weight: 209.6 g/mol
Siedepunkt: 90…94 °C/13mmHg
Dichte: 1.33
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190123
CAS-Nummer: 15996-78-8
UN: 2735
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR