4-Fluortoluol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Fluoro-4-methylbenzene
PC4330-100G PC4330-500G
APOSPC4330-100GEA 62.8 EUR
APOSPC4330-100G APOSPC4330-500G
4-Fluortoluol 98+%
4-Fluortoluol
Formel: C₇H₇F
Molecular Weight: 110.13 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C
Schmelzpunkt: –56 °C
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000358
CAS-Nummer: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207