6-(Trifluormethyl)nicotinaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC4333-1G PC4333-25G PC4333-5G
APOSPC4333-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4333-1G APOSPC4333-25G APOSPC4333-5G
6-(Trifluormethyl)nicotinaldehyd 97%
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
Molecular Weight: 175,11 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C/0,45mmHg
Schmelzpunkt: 52…60 °C
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01862647
CAS-Nummer: 386704-12-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III