Trifluorolactic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
PC4338-1G
PC4338-5G
APOSPC4338-1GEA
111
EUR
APOSPC4338-1G
APOSPC4338-5G
Trifluorolactic acid 96%
Trifluorolactic acid
Formel:
C₃H₃F₃O₃ Molecular Weight: 144.05 g/mol Siedepunkt: 157 °C/123mmHg Schmelzpunkt: 66…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051802 CAS-Nummer: 684-07-1 UN: 3261 ADR: 8 II |