2,2,2-Trifluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4349-25G
PC4349-1G
PC4349-5G
PC4349-100G
PC4349-500G
APOSPC4349-25GEA
288
EUR
APOSPC4349-25G
APOSPC4349-1G
APOSPC4349-5G
APOSPC4349-100G
APOSPC4349-500G
2,2,2-Trifluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
2,2,2-Trifluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₄F₆O Molecular Weight: 242.12 g/mol Siedepunkt: 65…67 °C/24mmHg Dichte: 1.418 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061275 CAS-Nummer: 721-37-9 UN: 1224 ADR: 3 III |