2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4363-5G PC4363-25G
APOSPC4363-5GEA 112 EUR
APOSPC4363-5G APOSPC4363-25G
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Formel: C₉H₁₈F₅NO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038360
CAS-Nummer: 887267-07-4