3-(Trifluormethylthio)phenylessigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4365-1G
PC4365-5G
APOSPC4365-1GEA
79.9
EUR
APOSPC4365-1G
APOSPC4365-5G
3-(Trifluormethylthio)phenylessigsäure 98%
3-(Trifluormethylthio)phenylessigsäure
Formel:
C₉H₇F₃O₂S Schmelzpunkt: 53…55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236350 CAS-Nummer: 239080-04-7 |