ω-Chlor-3,4-difluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-3',4'-difluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
PC4366-1G PC4366-25G PC4366-5G
APOSPC4366-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4366-1G APOSPC4366-25G APOSPC4366-5G
ω-Chlor-3,4-difluoracetophenon
ω-Chlor-3,4-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅ClF₂O
Molecular Weight: 190,5745 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03966888
CAS-Nummer: 51336-95-9
UN: 3261
ADR: 8,III