3-Fluor-4-nitroanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4371-100G PC4371-25G PC4371-5G
APOSPC4371-100GEA 287 EUR
APOSPC4371-100G APOSPC4371-25G APOSPC4371-5G
3-Fluor-4-nitroanilin 98%
3-Fluor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156.12 g/mol
Schmelzpunkt: 158…162 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03412239
CAS-Nummer: 2369-13-3
EINECS: 219-130-6