2'-Fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4371N-1G PC4371N-5G
APOSPC4371N-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4371N-1G APOSPC4371N-5G
2'-Fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
2'-Fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O
Dichte: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061249
CAS-Nummer: 174013-29-7