4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371Q-25G
PC4371Q-5G
APOSPC4371Q-25GEA
62.5
EUR
APOSPC4371Q-25G
APOSPC4371Q-5G
4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
4'-Fluor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆F₄O Molecular Weight: 206.14 g/mol Dichte: 1.36 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 74 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061252 CAS-Nummer: 208173-24-4 |