4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4371X-25G PC4371X-5G PC4371X-100G
APOSPC4371X-25GEA 53.8 EUR
APOSPC4371X-25G APOSPC4371X-5G APOSPC4371X-100G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid 98%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Molecular Weight: 207.13 g/mol
Schmelzpunkt: 84…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061269
CAS-Nummer: 67515-57-5