1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4372-1G PC4372-5G
APOSPC4372-1GEA 141 EUR
APOSPC4372-1G APOSPC4372-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Formel: C₁₁H₁₀F₃NO
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00138491
CAS-Nummer: 73081-88-6