2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4372L-25G
PC4372L-5G
PC4372L-1G
APOSPC4372L-25GEA
0
EUR
APOSPC4372L-25G
APOSPC4372L-5G
APOSPC4372L-1G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₄O Siedepunkt: 118…119 °C Dichte: 1,41 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061310 CAS-Nummer: 89763-93-9 |