2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4372M-100G PC4372M-25G PC4372M-5G
APOSPC4372M-100GEA 125 EUR
APOSPC4372M-100G APOSPC4372M-25G APOSPC4372M-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Siedepunkt: 176 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061311
CAS-Nummer: 146137-78-2