2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4372N-25G PC4372N-100G PC4372N-500G
APOSPC4372N-25GEA 58 EUR
APOSPC4372N-25G APOSPC4372N-100G APOSPC4372N-500G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Molecular Weight: 192,11 g/mol
Siedepunkt: 156 °C
Dichte: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061273
CAS-Nummer: 60611-24-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR