3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC4372O-100G PC4372O-25G PC4372O-5G
APOSPC4372O-100GEA 324 EUR
APOSPC4372O-100G APOSPC4372O-25G APOSPC4372O-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Siedepunkt: 175 °C
Dichte: 1,376 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061312
CAS-Nummer: 188815-30-7