4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4372Q-100G PC4372Q-25G PC4372Q-5G
APOSPC4372Q-100GEA 0 EUR
APOSPC4372Q-100G APOSPC4372Q-25G APOSPC4372Q-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Siedepunkt: 60 °C/0,75mmHg
Dichte: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061314
CAS-Nummer: 67515-60-0