α,α,α,2-Tetrafluor-p-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373-100G
PC4373-25G
PC4373-5G
APOSPC4373-100GEA
306
EUR
APOSPC4373-100G
APOSPC4373-25G
APOSPC4373-5G
α,α,α,2-Tetrafluor-p-toluylsäure 98%
α,α,α,2-Tetrafluor-p-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Molecular Weight: 208,11 g/mol Schmelzpunkt: 166…170 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010322 CAS-Nummer: 115029-24-8 |