2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoesäurenitril, 4-Cyan-3-fluorbenzotrifluorid
PC4373F-25G PC4373F-5G PC4373F-100G
APOSPC4373F-25GEA 63.8 EUR
APOSPC4373F-25G APOSPC4373F-5G APOSPC4373F-100G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril 97%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molecular Weight: 189,11 g/mol
Siedepunkt: 178…180 °C
Dichte: 1,358 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061279
CAS-Nummer: 146070-34-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III