2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoesäurenitril, 3-Cyan-4-fluorbenzotrifluorid
PC4373G-100G PC4373G-25G PC4373G-5G
APOSPC4373G-100GEA 119 EUR
APOSPC4373G-100G APOSPC4373G-25G APOSPC4373G-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril 97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molecular Weight: 189,11 g/mol
Siedepunkt: 186 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061280
CAS-Nummer: 4088-84-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III