2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoesäurenitril, 2-Cyan-3-fluorbenzotrifluorid

PC4373H-1G PC4373H-25G PC4373H-5G
APOSPC4373H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4373H-1G APOSPC4373H-25G APOSPC4373H-5G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril 97%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
Molecular Weight: 189.11 g/mol
Siedepunkt: 212
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061153
CAS-Nummer: 133116-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR