2-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4374-100G PC4374-25G
APOSPC4374-100GEA 60.9 EUR
APOSPC4374-100G APOSPC4374-25G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₄N
Molecular Weight: 165.09 g/mol
Siedepunkt: 118…122 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07437945
CAS-Nummer: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
UN: 1993
ADR: 3 III