2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4374E-1G PC4374E-5G PC4374E-25G
APOSPC4374E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4374E-1G APOSPC4374E-5G APOSPC4374E-25G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon 97%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₈F₄O
Siedepunkt: 290 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061151
CAS-Nummer: 207853-70-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR