2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4374F-1G PC4374F-25G PC4374F-5G
APOSPC4374F-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4374F-1G APOSPC4374F-25G APOSPC4374F-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon 97%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₈F₄O
Molecular Weight: 268.21 g/mol
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061253
CAS-Nummer: 207974-08-1