2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone
PC4374G-1G PC4374G-25G PC4374G-5G
APOSPC4374G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4374G-1G APOSPC4374G-25G APOSPC4374G-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzophenon 97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₈F₄O
Molecular Weight: 268.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061254
CAS-Nummer: 199292-40-5