2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4374M-25G PC4374M-5G
APOSPC4374M-25GEA 0 EUR
APOSPC4374M-25G APOSPC4374M-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Siedepunkt: 192…194 °C
Dichte: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061154
CAS-Nummer: 208173-19-7
UN: 3265
ADR: 8,III