2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4374N-25G
PC4374N-5G
APOSPC4374N-25GEA
522
EUR
APOSPC4374N-25G
APOSPC4374N-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₈H₃ClF₄O Siedepunkt: 188…189 °C Dichte: 1,5 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061155 CAS-Nummer: 126917-10-0 UN: 3265 ADR: 8,II |