2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC4374O-100G PC4374O-25G PC4374O-5G
APOSPC4374O-100GEA 358 EUR
APOSPC4374O-100G APOSPC4374O-25G APOSPC4374O-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226.56 g/mol
Siedepunkt: 190…191 °C
Dichte: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061156
CAS-Nummer: 207981-46-2
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR