3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4374Q-25G PC4374Q-5G
APOSPC4374Q-25GEA 284 EUR
APOSPC4374Q-25G APOSPC4374Q-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226,56 g/mol
Siedepunkt: 119 °C
Dichte: 1,482 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061157
CAS-Nummer: 171243-30-4
UN: 3265
ADR: 8,II