4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4374R-100G
PC4374R-250G
PC4374R-25G
APOSPC4374R-100GEA
125
EUR
APOSPC4374R-100G
APOSPC4374R-250G
APOSPC4374R-25G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₈H₃ClF₄O Molecular Weight: 226.56 g/mol Siedepunkt: 157 °C Dichte: 1.495 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061158 CAS-Nummer: 189807-21-4 UN: 3265 ADR: 8 II |