4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC4374S-100G PC4374S-25G PC4374S-5G
APOSPC4374S-100GEA 209 EUR
APOSPC4374S-100G APOSPC4374S-25G APOSPC4374S-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226.56 g/mol
Siedepunkt: 169…171 °C
Dichte: 1.493 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061159
CAS-Nummer: 67515-56-4
UN: 3265
ADR: 8 II