2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374U-500MG PC4374U-250MG
APOSPC4374U-500MGEA 24.8 EUR
APOSPC4374U-500MG APOSPC4374U-250MG
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylamin 97%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇F₄N
Molecular Weight: 193.14 g/mol
Siedepunkt: 186
Schmelzpunkt: 46
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070807
CAS-Nummer: 239087-05-9
UN: 2735
ADR: 8 III