3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374X-1G
PC4374X-5G
APOSPC4374X-1GEA
29
EUR
APOSPC4374X-1G
APOSPC4374X-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylamin 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₈H₇F₄N Molecular Weight: 193.14 g/mol Siedepunkt: 185 Schmelzpunkt: 46 Dichte: 1.319 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061163 CAS-Nummer: 150517-77-4 UN: 2735 ADR: 8 II |