4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Brommethyl)-4-fluor-3-(trifluormethyl)benzol
PC4376K-100G PC4376K-25G PC4376K-5G
APOSPC4376K-100GEA 188 EUR
APOSPC4376K-100G APOSPC4376K-25G APOSPC4376K-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrF₄
Molecular Weight: 257.03 g/mol
Siedepunkt: 197
Schmelzpunkt: 22
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061177
CAS-Nummer: 184970-26-1
UN: 3265
ADR: 8 III