2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Fluoro-5-trifluoromethylphenol
PC4376O-25G
PC4376O-5G
APOSPC4376O-25GEA
37.7
EUR
APOSPC4376O-25G
APOSPC4376O-5G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol 98%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄F₄O Molecular Weight: 180,1 g/mol Siedepunkt: 146 °C Dichte: 1,436 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061286 CAS-Nummer: 141483-15-0 UN: 2920 ADR: 8+3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...