3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluor-5-hydroxybenzotrifluorid
PC4376P-10G PC4376P-50G PC4376P-1G PC4376P-5G PC4376P-25G
APOSPC4376P-10GEA 0 EUR
APOSPC4376P-10G APOSPC4376P-50G APOSPC4376P-1G APOSPC4376P-5G APOSPC4376P-25G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol 98%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₄O
Molecular Weight: 180.1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061288
CAS-Nummer: 172333-87-8
UN: 3265
ADR: 8 II